Learn More
FAM26E Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 13289348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
13289348 400 μL 100 microgramos
1 options
Código de producto. 13289348
Marca: Invitrogen PA525712
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Pore-forming subunit of a voltage-gated ion channel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAM26E
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica CALHM5
N.º de referencia del gen Q8N5C1, Q8R100
Alias de gen BB146404; C6orf188; Calcium homeostasis modulator protein 5; CALHM5; dJ493F7.3; Fam26e; family with sequence similarity 26 member E; family with sequence similarity 26, member E; protein FAM26E
Símbolos de los genes CALHM5, Fam26e
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 214-243 amino acids from the C-terminal region of human FAM26E
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 103511, 254228
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.