missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM26E Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
Pore-forming subunit of a voltage-gated ion channel.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FAM26E |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide |
| génica | CALHM5 |
| N.º de referencia del gen | Q8N5C1, Q8R100 |
| Alias de gen | BB146404; C6orf188; Calcium homeostasis modulator protein 5; CALHM5; dJ493F7.3; Fam26e; family with sequence similarity 26 member E; family with sequence similarity 26, member E; protein FAM26E |
| Símbolos de los genes | CALHM5, Fam26e |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?