missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM213B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019910 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019910 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5148374

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM213B Polyclonal Antibody for IHC (P)

FAM213B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM213B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica FAM213B
N.º de referencia del gen Q8TBF2
Alias de gen 2810405K02Rik; AI836168; C16H1orf93; C1orf93; C5H1orf93; Fam213b; family with sequence similarity 213 member B; family with sequence similarity 213, member B; hypothetical protein MGC26818; LOW QUALITY PROTEIN: prostamide/prostaglandin F synthase; peroxiredoxin like 2B; Peroxiredoxin-like 2B; PM/PGFS; Prostamide/PG F synthase; prostamide/PGF synthase; prostamide/prostaglandin F synthase; Protein FAM213B; prxl2; Prxl2b; RGD1308251; sb:cb782; selu3; wu:fc33a02; zgc:85644
Símbolos de los genes FAM213B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human FAM213/C1orf93B fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.