missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM193B Polyclonal Antibody

Código de producto. 16381315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16381315 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16381315

Marca: Invitrogen™ PA584365

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NTVPNLSRVI WVKTPKPGYP SSEEPSSKEV PSCKQELPEP VSSGGKPQKG KRQGSQAKKS EASPAPRPPA SLEVPSAKGQ VAGPKQ Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 78%, Mouse - 79%.

FAM193B, also known as IRIZIO, was initially identified as a protein that is upregulated in alveolar rhabdomyosarcoma (ARMS), a type of fast-growing tumor characterized by chromosomal translocations fusing the PAX3 or PAX7 gene with that of FOXO1. It has been suggested that, in addition to the PAX3-FOXO1 gene fusion, disruption of the Rb and p53 pathways is required for full ARMS tumorigenesis. In PAX3-FOXO1-expressing primary mouse fibroblasts that possessed a defective p53 pathway, FAM193B expression enabled the tumorigenic transformation, suggesting that FAM193B may contribute to rhabdomyosarcomagenesis in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM193B
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica FAM193B
N.º de referencia del gen Q96PV7
Alias de gen FAM193B; family with sequence similarity 193 member B; IRIZIO; KIAA1931; Protein FAM193B
Símbolos de los genes FAM193B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human FAM193B (Product #RP-106816)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.