missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM183B Polyclonal Antibody

Código de producto. 15899513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15899513 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15899513

Marca: Invitrogen™ PA571109

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 92%; Guinea Pig: 79%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 79%; Pig: 93%; Rabbit: 92%; Rat: 79%.

FAM183BP is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM183B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FAM183BP
N.º de referencia del gen Q6ZVS7
Alias de gen 3100002J23Rik; acyloxyacyl hydrolase (neutrophil); FAM183B; FAM183BP; family with sequence similarity 183, member B; protein FAM183B; RGD1561932; testis highly expressed protein 6; THEG6
Símbolos de los genes FAM183BP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human FAM183B.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.