Learn More
Invitrogen™ FAM172A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15557032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15557032 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15557032
Proveedor: Invitrogen™ PA546022
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: SSDSSDEPAE KRERKDKVSK ETKKRRDFYE KYRNPQREKE MMQLYIRENG Sequence homology: Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 83%.
FAM172A is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAM172A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FAM172A
N.º de referencia del gen Q8WUF8
Alias de gen 1110033M05Rik; 2610318O14Rik; 53-E6; 9430037D06Rik; AF064782; C5orf21; Cotranscriptional regulator FAM172A; Fam172a; family with sequence similarity 172 member A; family with sequence similarity 172, member A; LOW QUALITY PROTEIN: protein FAM172A; pEN87; Protein FAM172A; RGD1305526
Símbolos de los genes FAM172A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human FAM172A.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83989
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG