missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM161A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15818893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15818893 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15818893

Marca: Invitrogen™ PA570481

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 79%; Pig: 93%; Rabbit: 90%; Rat: 100%.

This gene belongs to the FAM161 family. It is expressed mainly in the retina. Mouse studies suggested that this gene is involved in development of retinal progenitors during embryogenesis, and that its activity is restricted to mature photoreceptors after birth. Mutations in this gene cause autosomal recessive retinitis pigmentosa-28. Alternatively spliced transcript variants have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM161A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FAM161A
N.º de referencia del gen Q3B820
Alias de gen 4930430E16Rik; FAM161 centrosomal protein A; FAM161A; FAM161A, centrosomal protein; FAM161Afl; FAM161Ash; family with sequence similarity 161 member A; family with sequence similarity 161, member A; protein FAM161A; Protein FAM161A-like protein; retinitis pigmentosa 28 (autosomal recessive); RGD1304999; RP28
Símbolos de los genes FAM161A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human FAM161A (aa 511-560).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.