Learn More
FAM134C Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107821 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30238118 150 μL 150 microlitros
30233240 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30238118
Marca: Proteintech 263301AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The FAM134C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FAM134C. This antibody recognizes human antigen. The FAM134C antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno FAM134C
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ33806
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 162427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 65 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG