Learn More
FAM134C Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30238118 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30238118 150 μL 150 microlitros
30233240 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30238118 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 263301AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The FAM134C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FAM134C. This antibody recognizes human antigen. The FAM134C antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno FAM134C
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ33806
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 162427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 65 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG