missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM127C Monoclonal Antibody (OTI1A6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17546191
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17546191 30 μL 30 microlitros
17526191 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17546191

Marca: Origene Technologies TA502175S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FAM127C Monoclonal antibody specifically detects FAM127C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno FAM127C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Sqstm1
N.º de referencia del gen Q13501
Alias de gen CXX1c; FAM127C; family with sequence similarity 127 member C; family with sequence similarity 127, member C; mammalian retrotransposon derived protein 8B; MAR8B; protein FAM127C; Retrotransposon Gag-like protein 8B; RTL8B; SIRH4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SQSTM1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.