missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM118B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208890 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16858214 20 μL 20 microlitros
16848214 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16858214

Marca: Proteintech 181591AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May play a role in Cajal bodies formation.

Especificaciones

Antígeno FAM118B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FAM118B
N.º de referencia del gen Q4QQT2, Q8C569, Q9BPY3
Alias de gen FAM118B, Protein FAM118B
Símbolos de los genes Fam118b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM118B Fusion Protein Ag12965
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109229, 315549, 79607
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.