Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Calibration Plate, 96-well
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La placa de calibración de colorantes de 96 pocillos (FAM™) se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque estándar de 96 pocillos.
- Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de calibración de tintes de 96 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C ± 5 °C. |
| Tinte calibrado | FAM |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | Placa de calibración de tintes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | Placa de 96 pocillos |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
| Mostrar más |