Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo tisular tratados
Código de producto. 10231012 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
Tissue culture-treated flask
Código de producto.
10231012 Tissue culture-treated flask
1 options
Código de producto. 10231012
Marca: Falcon™ 353118
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Unique vacuum-gas plasma tissue culture treatment
Flask certified as sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
  • Routine performance testing assures consistent culture conditions for reproducible results
  • Pull-strip packaging enables easy opening of cases (no knife required)
  • Reseal tab on packaging for convenient storage of unused flasks
  • Certified for use in the Automation Partnership's SelecT and CompacT SelecT automated cell culture systems
  • Straight neck and vented cap
  • Totale Volume: 750mL (25.36 oz.)
  • Working Volume: 45 to 55mL (1.52 to 1.86 oz)
  • Polystyrene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Yes
Capacidad (imperial) 25,3 oz
Color del tapón Azul
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 750 mL
Material Polystyrene
Estilo de cuello Straight
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tissue Culture Treated
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Vent