Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo tisular tratados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10508662 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Área de cultivo:
12.5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm2
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Tapón Sello
Ventilado
Estilo de cuello:
En ángulo
Recto
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 40
paquete de 60
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10508662 250 mL 75 cm2 Ventilado Recto paquete de 100
10354331 25 mL 12.5 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 100
10249120 25 mL 12.5 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10634501 50 mL 25 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 200
10350391 50 mL 25 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10341011 70 mL 25 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 200
10700052 70 mL 25 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10527161 250 mL 75 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 60
10797791 250 mL 75 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 100
10537161 250 mL 75 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 60
10728502 600 mL 150 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 40
10499032 600 mL 150 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 40
10078780 750 mL 175 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 40
10218550 750 mL 175 cm2 Ventilado Recto paquete de 40
10446421 800 mL 225 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 30
10687762 800 mL 225 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 30
16 options
Codice prodotto. 10508662
Marca: Falcon™ 353110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para facilitar la visualización de la muestra o de las células. Los matraces tratados para cultivo de tejidos Falcon™ cuentan con tratamiento para cultivo de tejidos de plasma con gas al vacío para garantizar una superficie de crecimiento homogénea.
  • El apilamiento seguro proporciona estabilidad frente a derrames o vertidos accidentales
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Graduaciones volumétricas y parche de escritura
  • Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 μm para un óptimo intercambio de gases
  • El área de crecimiento y el volumen son nominales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 75 cm2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.