Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo tisular tratados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10249120 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Área de cultivo:
12.5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm2
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Tapón Sello
Ventilado
Estilo de cuello:
En ángulo
Recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 40
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10249120 25 mL 12.5 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10354331 25 mL 12.5 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 100
10634501 50 mL 25 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 200
10350391 50 mL 25 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10341011 70 mL 25 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 200
10700052 70 mL 25 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 100
10527161 250 mL 75 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 60
10797791 250 mL 75 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 100
10537161 250 mL 75 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 60
10508662 250 mL 75 cm2 Ventilado Recto paquete de 100
10728502 600 mL 150 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 40
10499032 600 mL 150 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 40
10078780 750 mL 175 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 40
10218550 750 mL 175 cm2 Ventilado Recto paquete de 40
10446421 800 mL 225 cm2 Tapón Sello En ángulo paquete de 30
10687762 800 mL 225 cm2 Ventilado En ángulo paquete de 30
16 options
Product Code. 10249120
Brand: Falcon™ 353107
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para facilitar la visualización de la muestra o de las células. Los matraces tratados para cultivo de tejidos Falcon™ cuentan con tratamiento para cultivo de tejidos de plasma con gas al vacío para garantizar una superficie de crecimiento homogénea.
  • El apilamiento seguro proporciona estabilidad frente a derrames o vertidos accidentales
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Graduaciones volumétricas y parche de escritura
  • Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 μm para un óptimo intercambio de gases
  • El área de crecimiento y el volumen son nominales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 0,8 oz
Color del tapón Azul
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 10/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 12.5 cm2
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Show More Show Less
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.