Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Tienda Corning ProductosDescripción
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
- Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
- El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,34 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Mostrar más |