Learn More
Falcon™ Recipientes para muestras estériles
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
110 mL
220 mL
220 mL
Closure Included:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Descripción
- Los recipientes estériles de polipropileno desechables proporcionan una contención segura de las muestras
- Disponibles en tamaños de 110 y 220 ml, con y sin tapas a juego
- Presenta graduaciones moldeadas para facilitar las mediciones
- Graduado en onzas y mililitros para proporcionar recipientes prácticos, eficaces y de un solo uso para la recolección, el transporte y el almacenamiento de una amplia variedad de muestras
- Inerte y químicamente resistente a reactivos de laboratorio comúnmente utilizados a temperatura ambiente
Características
Estéril- Graduaciones de 125,6 ml (4 1/4 oz.) de 14,7 ml (1/2 oz.) a 133,1 ml (4 1/2 oz.) en incrementos de 7,39 ml (1/4 oz.) y de 20 a 110 ml en incrementos de 10 ml
- Tamaño de 236,5 ml (8 onzas) graduado de 7,39 ml (1/4 oz.) a 236,5 ml (8 onzas) en incrementos de 7,39 ml (1/4 oz.) y de 20 a 220 ml en incrementos de 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 110 mL |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 20/Paq. |