Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
8 ml
14 ml
14 mL
16 ml
19 ml
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón a presión
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Envase:
1000/caja
A granel, 1000/caja
Bolsa de 125, 1000/caja
Bolsa de 25, 500/caja
En envase individual, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Estéril, apirógenos, probados a menos de 0,1 UE/ml (Cat 352008 no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta óptica claridad
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 1.400 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1,0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | 1400 x g |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Incluye | Tapón a presión de doble posición |
| Envase | Bolsa de 25, 500/caja |
| Mostrar más |