Description
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Informations sur la commande
También hay disponibles tapones a presión por separado
Spécification
Spécification
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | 3.000 x G |
| Capacidad (métrico) | 14 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polipropileno |
| Desechables | Sí |
| Incluye | Tapón a presión, parche de escritura |
| Envase | 25/paq.; 500/caja |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?