Learn More
Falcon™ Sistema de soporte permeable multipocillo HTS de 24 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Includes
Placa de inserción de 24 pocillos, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa
Los sistemas de inserción multipocillo de 24 pocillos Falcon están diseñados para automatizar muchos de los ensayos basados en células más utilizados para el descubrimiento de fármacos. Disponibles en una selección de tamaños de poro de membrana, los insertos multipocillo de 24 pocillos se han utilizado con éxito para una variedad de aplicaciones, incluyendo estudios de permeabilidad para biodisponibilidad oral (por ejemplo, células Caco-2), quimiotaxis, migración celular y ensayos de invasión. Estos sistemas de insertos ofrecen todas las ventajas de los insertos individuales de cultivo celular Falcon en un formato fácilmente automatizable compatible con la mayoría de robots y manipuladores de fluidos. La placa de insertos multipocillo de 24 pocillos Falcon es una unidad única compatible con todas las placas de 24 pocillos y la bandeja de alimentación Falcon.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Sistema de inserción multipocillo |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Excelente para estudios de diferenciación, toxicología, migración e invasión |
| Incluye | Placa de cultivo celular de 24 pocillos, placa de 24 pocillos y tapa |
| Mostrar más |