Descripción
- Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Sin BSE/TSE
- Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
- Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
- Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
- Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
- Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Información de órdenes
Hay disponibles cuatro tipos de paquetes resistentes a la contaminación: envase individual en plástico/papel termoformado; envase individual en envoltorio termoformado completamente de plástico; paquetes múltiples en bolsas; envase a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3% |
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Apirógenas, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR |
| Coeficiente de variación | 1,5% |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Graduaciones negativas | 15 ml |
| Cantidad | 50/caja |
| Mostrar más |