Learn More
Falcon™ Pipetas de aspiración de poliestireno, sin graduación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-162770 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10248470 2 ml paquete de 200
10635611 5 ml paquete de 200
2 options
Código de producto. 10248470
Marca: Falcon™ 357558
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno como alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio. Las pipetas de aspiración desechables Falcon™ son ideales para su uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera partes alícuotas o aspiración/dispensación en un entorno estéril.
  • Pipetas estériles, de poliestireno, sin tapar, no graduadas
  • Alternativa más segura a las pipetas Pasteur de vidrio
  • Se puede utilizar para todos los procedimientos de aspiración al vacío
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Envasados individualmente en plástico termoformado para garantizar una presentación estéril
Información de órdenes
Todos los tamaños se envasan individualmente, 200 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase I médico
Descripción Aspiración
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica que requiera alícuota o aspiración, dispensación en un ambiente estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo Aspiración
Desechables