Learn More
Falcon™ Portaobjetos de cultivo celular con cámara
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
0,7 cm2
1,7 cm2
Pocillos:
4
8
N.º por caja:
24
96
Volumen de trabajo (métrico):
De 0,7 a 0,8 ml
De 1 a 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 96
Descripción
Includes
Tapa de poliestireno con asa, herramienta de retirada de seguridad
- Simplifique el análisis: cultive, fije, tiña y examine sus muestras bajo microscopio sin transferir células
- Cámara de poliestireno que se fija a un portaobjetos de vidrio con un tratamiento especial de limpieza y triple enjuague (25 × 75 mm)
- La herramienta de extracción de seguridad separa los pocillos del portaobjetos; la junta permanece con un recipiente de plástico, evita la contaminación cruzada y no interfiere con el procesamiento posterior
- Estéril
- Cultive hasta 8 condiciones diferentes en un único portaobjetos de microscopio de vidrio
- Etiquetado numérico; formatos de 4 y 8 pocillos disponibles
Información de órdenes
Disponible con 1, 2, 4 u 8 pocillos, numerados para facilitar la identificación.Se suministra con tapa de poliestireno con mango.Envasados en bandejas de incubación desechables.Cada bandeja tiene capacidad para 12 portaobjetos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de cultivo celular |
| Pocillos | 4 |
| Área de cultivo | 1,7 cm2 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 1 a 1,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplificación o hibridación de ADN in situ, detección de tipos de tumor y tejido o patología, o cualquier estudio que requiera una pequeña área de cultivo accesible |
| Incluye | Tapa de poliestireno con mango, herramienta de retirada de seguridad |
| N.º por caja | 96 |
| Esterilidad | Estéril |