Learn More
Falcon™ Raspadores de células
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10069170 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
18 cm
25 cm
40 cm
Longitud de la hoja (métrico):
1,8 cm
3 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10069170 40 cm 3 cm paquete de 100
10019140 18 cm 1,8 cm paquete de 100
10750125 25 cm 3 cm paquete de 100
10707441 25 cm 1,8 cm paquete de 100
4 options
Código de producto. 10069170
Marca: Falcon™ 353087
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar la máxima accesibilidad a las superficies de crecimiento. Los raspadores de células Falcon™ ofrecen una excelente capacidad de raspado con placas de Petri, placas y matraces.
  • Los raspadores de células Falcón mejorados se han diseñado cuidadosamente para proporcionar la máxima accesibilidad a superficies de crecimiento en varios recipientes de cultivo.
  • El mango de poliestireno estriado ofrece una rigidez mayor para mejorar el control al raspar las células
  • La flexibilidad de la unión entre la hoja y el mango mejora la facilidad de acceso al cuello de los frascos o matraces. La hoja de elastómero termoplástico (TPE) de gran compatibilidad gira para permitir varios ángulos con el fin de retirar las células de toda la superficie de crecimiento.
  • Disponible en cuatro tamaños - Elija la longitud de la hoja y el mango que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Se suministran individualmente en un embalaje de tipo médico, con apertura hacia el exterior, para su presentación estéril.
Información de órdenes
Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable de estilo médico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 1,18 in
Longitud de la hoja (métrico) 3 cm
Para utilizar con (equipo) Para una gran variedad de recipientes de cultivo celular, aumento de la eficacia en las placas de cultivo y en los matraces de 75 cm&Sup2;
Longitud del mango (imperial) 16,5 in
Longitud del mango (métrico) 40 cm
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 100/caja
Tipo de producto Raspador de células
Incluye Hoja de TPE conforme y mango rígido de poliestireno estriado
Esterilidad Estéril