Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9045055 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Microplaca
Placa de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico):
1,5 a 2,2 ml
40−275 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 84
Código de producto. 10334791
Marca: Falcon™ 353072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
  • Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
  • Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
  • Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
  • Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Paquete de 1, 50 cajas
Tipo de enlace Tratado con TC
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 0,37 mL
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/paq.
Cantidad 50/caja