missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAIM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16881004 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16881004 20 μL 20 microlitros
16871004 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16881004 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 130051AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a bifunctional enzyme containing phosphoribosylaminoimidazole carboxylase activity in its N-terminal region and phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase in its C-terminal region. It catalyzes steps 6 and 7 of purine biosynthesis. The gene is closely linked and divergently transcribed with a locus that encodes an enzyme in the same pathway, and transcription of the two genes is coordinately regulated. The human genome contains several pseudogenes of this gene. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno FAIM
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FAIM
N.º de referencia del gen Q8R5H8, Q9NVQ4, Q9WUD8
Alias de gen FAIM, FAIM1
Símbolos de los genes FAIM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAIM Fusion Protein Ag3685
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140930, 23873, 55179
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.