Learn More
3M™ Gafas de seguridad de vista completa Fahrenheit™
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Montura de PVC blando y transparente que se ajusta a la cara para mayor una comodidad
- Ranuras laterales especiales para usar sobre gafas graduadas
- Fácilmente ajustables
- Evitan la entrada de líquidos y partículas
- Excelentes para aplicaciones de pintura, enyesado, cemento o lijado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, industria alimentaria |
| Color de marco | Transparente |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Detalles de ventilación | Ventilación indirecta para evitar el empañamiento o la entrada de líquidos y polvo |
| Material | PVC |
| Material del bastidor | PVC |
| Mostrar más |