Learn More
3M™ Gafas de seguridad Fahrenheit™
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Gafas con montura de cristal blando con una amplia zona de soporte alrededor de la cara para mejorar la comodidad
- Canal específico en el lateral de la montura para acomodar la varilla de las monturas graduadas
- El modelo se ajusta bien con gafas graduadas
- Diadema especial de neopreno para una buena resistencia química y una fácil limpieza
- Diseñadas específicamente para llevar láminas desplegables
- Se incluye una correa de repuesto
- Revestimiento antivaho para ayudar a reducir el empañamiento de la lente
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, industria alimentaria |
| Material de la banda de sujeción | Neopreno |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Detalles de ventilación | Ventilación indirecta |
| Material | PVC |
| Lens Material | Acetato |
| Frame Type | Soft Frame |