missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAHD2A Monoclonal Antibody (OTI9B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17522981
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17522981 30 μL 30 microlitros
17502981 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17522981

Marca: Origene Technologies TA500993S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FAHD2A Monoclonal antibody specifically detects FAHD2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno FAHD2A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9B5
Concentración 0.96 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APP
N.º de referencia del gen P05067
Alias de gen 1500003K14Rik; B430104H02Rik; CGI-105; CGI-105 protein; Fahd2; FAHD2A; fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 1; fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A; fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2; Fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2A; LOC100062565; LOC100731203; RGD1563674
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human APP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.