Learn More
FADS2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233602 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233602 20 μL 20 microlitros
30235100 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233602
Marca: Proteintech 280341AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The FADS2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FADS2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The FADS2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno FADS2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes D6D; DES6; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; TU13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9415
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 46-52 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG