Learn More
FADS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15710291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15710291 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15710291
Marca: Invitrogen PA552336
FADS2 Polyclonal Antibody
FADS2 Polyclonal Antibody for IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FADS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Fads2
N.º de referencia del gen O95864
Alias de gen 2900042M13Rik; Acyl-CoA 6-desaturase; D6D; delta(6) desaturase; delta(6) fatty acid desaturase; delta-6 desaturase; delta-6 fatty acid desaturase; delta-6-desaturase; DES6; FADS2; Fadsd2; FADSD6; Fatty acid desaturase 2; linoleoyl-CoA desaturase (delta-6-desaturase)-like 2; LLCDL2; SLL0262; TU13
Símbolos de los genes Fads2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human FADS2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88967).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9415
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG