Learn More
FADS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16852614 20 μL 20 microlitros
16842614 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16852614
Marca: Proteintech 141181AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
FLAD1 encodes the enzyme that catalyzes adenylation of flavin mononucleotide (FMN) to form flavin adenine dinucleotide (FAD) coenzyme.
Especificaciones
Antígeno FADS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FLAD1
N.º de referencia del gen Q8NFF5, Q8R123
Alias de gen FAD pyrophosphorylase, FAD synthase, FAD1, FADS, FLAD1, FMN adenylyltransferase, PP591, RP11 307C12.7
Símbolos de los genes Flad1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FADS Fusion Protein Ag5267
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 319945, 751787, 80308
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG