missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16478617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478617 5 mg 5 miligramos
16495998 10 mg 10 miligramos
16486416 100 mg 100 miligramos
16423416 25 mg 25 miligramos
16412147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14247

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.

Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fadrozole hydrochloride
CAS 102676-31-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClN3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 259.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.73
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.