missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FADD Antibody (S05-1K1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | FADD |
|---|---|
| Clon | S05-1K1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18643124
|
Novus Biologicals
NBP3-19630-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18606614
|
Novus Biologicals
NBP3-19630-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FADD Monoclonal antibody specifically detects FADD in Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| FADD | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Fas (TNFRSF6)-associated via death domain, FAS-associated death domain protein, FAS-associating death domain-containing protein, GIG3, Growth-inhibiting gene 3 protein, Mediator of receptor induced toxicity, mediator of receptor-induced toxicity, MGC8528, MORT1Fas-associating protein with death domain, protein FADD | |
| A synthetic peptide of mouse FADD (Uniprot # Q61160) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S05-1K1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway, Diabetes Research, Necroptosis, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 8772 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto