Learn More
Brannan™ Termómetro para el lugar de trabajo
Código de producto. 13009222
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13009222
Marca: Brannan™ 14/390/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una indicación clara de las temperaturas recomendadas para los lugares de trabajo según las normas británicas Workplace. El termómetro para el lugar de trabajo Brannan™ incluye números y graduaciones marcados en negrita en 16 °C.
Proporciona una indicación clara de las temperaturas recomendadas para los lugares de trabajo según las normas británicas Workplace (Health, Safety & Walfare)
  • Vástago resistente
  • Parte frontal de la lente
  • Vidrio con alcohol en su interior
  • Soporte de plástico con protector de bulbo.
  • Con números y graduaciones grandes y marcados en negrita a los 16 °C.
  • Dimensiones totales 255 mm × 45 mm.
Especificaciones
Longitud (métrico) 240 mm
Relleno del termómetro Spirit
Tipo de producto Termómetro de pared
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Exactitud ± 1,0 °C
Subdivisión 1 °C