Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de digestión de proteasa con factor XA
Código de producto. 15436039
Click to view available options
Cantidad:
250mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 15436039
Marca: Thermo Scientific™ J63878.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la purificación de proteínas de etiqueta His a partir de células de mamíferos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas de etiqueta His a partir de células de mamíferos
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes