missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Factor X Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30535712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30535712 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30535712

Marca: Invitrogen™ PA5148470

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

F10 undergoes multiple processing steps before its preproprotein is converted to a mature two-chain form by the excision of the tripeptide RKR. Two chains of the factor are held together by 1 or more disulfide bonds; the light chain contains 2 EGF-like domains, while the heavy chain contains the catalytic domain which is structurally homologous to those of the other hemostatic serine proteases. The mature factor is activated by the cleavage of the activation peptide by factor IXa (in the intrisic pathway), or by factor VIIa (in the extrinsic pathway). The activated factor then converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, Ca+2, and phospholipid during blood clotting. Mutations of this gene result in factor X deficiency, a hemorrhagic condition of variable severity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor X
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica F10
N.º de referencia del gen P00742
Alias de gen Activated factor Xa heavy chain; blood coagulation factor X; Cf10; coagulation factor 10; coagulation factor X; coagulation factor X protein; F10; Factor 10; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; Factor10; FX; FXA; prothrombinase; RP11-98F14.9; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Símbolos de los genes F10
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect cell line Sf 21-derived recombinant human Coagulation Factor X, Leu24-Lys488.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2159
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.