Learn More
Factor VIII Related Antigen/von Willebrand Factor Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: F8/86
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Partially purified von Willebrand factor from human placenta
Molecular Weight: 270 kDa
Positive Control: Blood vessels in tonsil or intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Factor VIII Related Antigen/von Willebrand Factor Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | F8/86 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Partially purified von Willebrand factor from human placenta |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.