missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor IX Antibody (emicizumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173705 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173705

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328346JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Factor IX Monoclonal antibody specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor IX
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon emicizumab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Christmas factor, coagulation factor IX, EC 3.4.21, EC 3.4.21.22, factor 9, FIX, HEMB, MGC129641, MGC129642, plasma thromboplastic component, Plasma thromboplastin component, PTC
Especie del huésped Human
Inmunógeno F9/ Factor IX
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.