Learn More
BD Solución de apagado FACS™
Click to view available options
Cantidad:
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para garantizar un funcionamiento uniforme del instrumento, limpie y enjuague siempre el instrumento antes de apagarlo al final del día e inmediatamente después de procesar muestras viscosas o colorantes, como yoduro de propidio (PI), naranja de acridina o naranja de tiazol.
- Punto de fusión: 0 °C
- Punto de ebullición: 100 °C
- Presión de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/cm3
- Soluble en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Solución de enjuagado |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 l |
| Formulación | Agua (99,79 %), 2-fenoxietanol (0,20 %), benzoato sódico (0,01 %) |