Learn More
3M™ Protector facial V4HK
Click to view available options
:
Color de la montura: Transparente
Descripción
- Visor de policarbonato transparente
- Grosor: 1,2 mm
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M
- El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
- Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, F
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166, EN 166, EN166:1995 |
| Grosor (métrico) | 1,2 mm |
| Descripción | Pico corto |
| Color de marco | Transparente |
| Peso (métrico) | 180 g |
| Material | Policarbonato |