Learn More
Nitritex™ Fabric Coveralls With Hood
97.64 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Descripción
- Material duradero y ligero CleanTough™
- Lazos para los pulgares para garantizar una buena sujeción
- Cremallera con solapa sellable
- Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado conforme a la norma de permeación ASTM D6978-05
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | Pequeño |
Material | Tejido |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera |