missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP3 Monoclonal Antibody (OTI6A3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17672912
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17672912 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17672912

Marca: Origene Technologies CF813968

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP3 Monoclonal antibody specifically detects FABP3 in Human samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno FABP3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6A3
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica REG1A
N.º de referencia del gen P05451
Alias de gen 422 protein; Cardiac Fatty Acid Binding Protein; FABP 3; FABP11; Fabp3; Fabph1; Fabph-1; Fabph4; Fabph-4; fatty acid binding protein 11; Fatty acid binding protein 11 (FABP11); fatty acid binding protein 3; Fatty acid binding protein 3 heart; fatty acid binding protein 3, muscle and heart; Fatty acid binding protein heart; fatty acid binding protein heart 1; fatty acid binding protein heart 4; fatty acid-binding protein 3; Fatty acid-binding protein, heart; heart FABP; heart fatty acid binding protein; Heart type fatty acid binding protein; heart-type fatty acid-binding protein; H-FABP; M FABP; Mammary derived growth inhibitor; Mammary-derived growth inhibitor; MDGI; M-FABP; muscle and heart (mammary derived growth inhibitor); Muscle fatty acid binding protein; Muscle fatty acid-binding protein; Muscle O-FABP; Mylein protein P2 homolog / adopocyte; O-FABP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-166 of human PSP (NP_002900) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.