Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FABP3 (cardíaca) humana
Código de producto. 17824200
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17824200
Marca: Invitrogen™ EHFABP3X10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para FABP3 (cardíaca) humana cuantifica FABP3 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FABP3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FABP3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
MDGI/FABP3 es una pequeña proteína citosólica responsable del transporte y la deposición de ácidos grasos dentro de la célula.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05413
Intervalo del ensayo De 2,05 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/ml
Intervalo de calibración De 1,5 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta FABP3 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2170
Símbolo de gen FABP3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cromógeno, Solución de parada, SAV-HRP, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo FABP11, H-FABP, M-FABP, MDGI, O-FABP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min