missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FABP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-200020092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17929182 20 μL 20 microlitros
17970003 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17929182

Marca: Invitrogen™ PA5145248

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FABP1 encodes the fatty acid binding protein found in liver. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABP1 and FABP6 (the ileal fatty acid binding protein) are also able to bind bile acids. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica FABP1
N.º de referencia del gen P02692, P07148, P12710, P49924
Alias de gen 14 kDa selenium-binding protein; FABP1; FABPL; Fabplg; fatty acid binding protein 1; fatty acid binding protein 1, liver; fatty acid binding protein liver; fatty acid-binding protein 1; Fatty acid-binding protein, liver; L-FABP; Liver-type fatty acid-binding protein; p14; SCP; SCP.; Squalene- and sterol-carrier protein; Z-protein
Símbolos de los genes FABP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human FABP1 protein, Ser2-Ile127 (Accession #P07148).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14080, 2168, 24360, 445535
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.