missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fabomotizole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Fabomotizole hydrochloride (CM346 hydrochloride) is an anxiolytic drug. Fabomotizole hydrochloride produces anxiolytic and neuroprotective effects without any muscle relaxant actions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fabomotizole hydrochloride |
| CAS | 173352-39-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H22ClN3O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CM346 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (290.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (127.96 mM) |
| SMILES | CCOC1=CC=C2C(N=C(SCCN3CCOCC3)N2)=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 343.87 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?