Learn More
IBA Lifesciences Sistema completo FABian™
Código de producto. 15839814 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15839814
Marca: IBA Lifesciences 66100260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El sistema completo IBA Lifesciences™ FABian™ se emplea para el aislamiento celular reversible que proporciona células diana sin etiqueta.
  • El sistema de selección de células de FABian™ es un instrumento de sobremesa totalmente automático, que utilizael procedimiento de selección de células de afinidad sin tracción (Fab-TACS™) basado en columnas de Fab reversible de IBA para el aislamiento no magnético de PBMC, T, B y otras células de interés con alta eficacia y pureza directamente de sangre completa, capa de leucocitaria u otras suspensiones de tejido unicelular.
Especificaciones
Incluye Sistema de selección de células automatizado con adaptador de jeringa de 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de células PBMC, T y B
Cantidad 1