missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F9, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16167894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16167894 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16167894

Marca: Abnova H00002158A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: QCESNPCLNGGSCKDDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNIKNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYRLAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSKLT

Especificaciones

Antígeno F9
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación 50 % glycerol
génica coagulation factor IX
N.º de referencia del gen NM_000133
Alias de gen FIX/HEMB/MGC129641/MGC129642/PTC
Símbolos de los genes F9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno F9 (NP_000124, 96 a.a. ∼ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.