missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F4/80 Rat anti-Mouse , APC, Clone: T45-2342, BD Biosciences™

Código de producto. 17287604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
17287604 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17287604

Marca: BD Biosciences 566787

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

F4/80 Monoclonal antibody specifically detects F4/80 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno F4/80
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon T45-2342
Conjugado APC
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen Gpf480; F480; Emr1; Ly71; DD7A5-7; EGF-TM7; TM7LN3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse F4/80 Recombinant Protein
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.