Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal F1-ClipTip™
Descripción
La pipeta Thermo Scientific™ F1-ClipTip transformará las tareas diarias de pipeteo gracias al innovador sistema de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta—y solo hasta—el momento en que la suelte.
- Tip is locked and sealed in place until ejected—ya no desperdiciará muestras valiosas
- Complete seal to secure the sample volume in each tip—exactitud y precisión mejoradas
- Tips are attached and ejected with a light touch—olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Diseño ergonómico
- Fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo, lo que ofrece un uso seguro y cómodo
- Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)
- Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120°—(cómodo para usuarios zurdos y diestros),—el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo
- Aumento de un 150 % de flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad†
- El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento
- El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo
- Cómodo registro en línea
† Disponible en modelos de un volumen igual o inferior a 50 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,3 al 5 % |
| Certificaciones/conformidad | The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. |
| Puntas compatibles | F1-ClipTip 200 |
| Color | amarillo |
| Para utilizar con | F1-ClipTip™ 200 |
| Modelo | F1-ClipTip™ |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | F1-ClipTip |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 10 to 100 μl |
| Mostrar más |