Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13266299
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
Puntas compatibles:
F1-ClipTip 20
F1-ClipTip 200
F1-ClipTip 300
F1-ClipTip 50
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13266299
Marca: Thermo Scientific™ 4661130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La pipeta Thermo Scientific™ F1-ClipTip transformará las tareas diarias de pipeteo gracias al innovador sistema de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
La pipeta Thermo Scientific™ F1-ClipTip transformará las tareas diarias de pipeteo gracias al innovador sistema de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta—y solo hasta—el momento en que la suelte.
You’ll feel the difference the first time you hold the NEW F1-ClipTip pipetting system.
  • Tip is locked and sealed in place until ejected—ya no desperdiciará muestras valiosas
  • Complete seal to secure the sample volume in each tip—exactitud y precisión mejoradas
  • Tips are attached and ejected with a light touch—olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Diseño ergonómico
  • Fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo, lo que ofrece un uso seguro y cómodo
Increíblemente ligeras
  • Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)
Comodidad a su medida
  • Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120°—(cómodo para usuarios zurdos y diestros),—el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo
Super blow-out
  • Aumento de un 150 % de flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad†
Expulsión suave de las puntas
  • El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento
Ajuste del volumen
  • El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo
Garantía de vida útil líder en el sector
  • Cómodo registro en línea
† Disponible en modelos de un volumen igual o inferior a 50 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1,3 al 5 %
Certificaciones/conformidad El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.
Puntas compatibles F1-ClipTip 200
Color Amarillo
Para utilizar con F1-ClipTip™ 200
Modelo F1-ClipTip
Número de canales 8
Línea de productos F1-ClipTip
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Incrementos 0,2 μl
Precisión Del 0.5 al 2%